Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Acetylsalicylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Acetyl-2-hydroxybenzamide

A1156-25G
TCIAA1156-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAA1156-25G
5-Acetylsalicylamide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Acetylsalicylamide


Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00049222
Numéro CAS: 40187-51-7
EINECS: 254-830-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84ba0232b9b7a85ccffe8022a2f36cdaeb770310&vid=84ba0232b9b7a85ccffe8022a2f36cdaeb770310&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité