Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4,6-diméthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A1165-25G
TCIAA1165-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAA1165-25G
2-Amino-4,6-diméthoxypyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine


Formule: C₆H₉N₃O₂
MW: 155,16 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 97 °C
Densité: 1,429 g/cm³ (-153 °C)
Numéro MDL: MFCD00038832
Numéro CAS: 36315-01-2
EINECS: 252-969-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=700fa7c497e30007bef2a5467487eb0600b9115e&vid=700fa7c497e30007bef2a5467487eb0600b9115e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité