Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(R)-(+)-3-Acetamidopyrrolidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A1169-5G
TCIAA1169-5GEA 335 EUR InStock
TCIAA1169-5G
(R)-(+)-3-Acetamidopyrrolidine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(R)-(+)-3-Acetamidopyrrolidine


Formule: C₆H₁₂N₂O
MW: 128,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082729
Numéro CAS: 131900-62-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddff56fe2b3de6d5a03715cd26a7c9f06e4adb9f&vid=ddff56fe2b3de6d5a03715cd26a7c9f06e4adb9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 60.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +45.0 to +49.0 deg (C=1, EtOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité