Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A1170-5G
TCIAA1170-5GEA 149 EUR InStock
TCIAA1170-5G
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine


Formule: C₆H₁₂N₂O
MW: 128,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082748
Numéro CAS: 114636-31-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7aacab81d54b09212243fcffa8cc235300e54cd&vid=d7aacab81d54b09212243fcffa8cc235300e54cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -46.0 to -51.0 deg (C=1, EtOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité