Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(5-Méthyl-2-thiényl)éthane-1-one ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A1181-5G
TCIAA1181-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAA1181-5G
1-(5-Méthyl-2-thiényl)éthane-1-one ≥96.0% (par GC)
2-Acetyl-5-methylthiophene


Formule: C₇H₈OS
Point d'ébullition: 65 - 67 °C (1 -rr)
Point de fusion: 24…28 °C
Densité: 1,119 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014529
Numéro CAS: 13679-74-8
EINECS: 237-181-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57f152b25221c1dc99321a598e9ed3bee485c603&vid=57f152b25221c1dc99321a598e9ed3bee485c603&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité