Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Cyano-2-propenyl acetate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acetic Acid 1-Cyano-2-propenyl Ester, 1-Cyanoallyl Acetate, DL-2-Acetoxy-3-butenenitrile

A1196-5G
TCIAA1196-5GEA 269 EUR InStock
TCIAA1196-5G
1-Cyano-2-propenyl acetate ≥97.0% (par GC)
1-Cyano-2-propenyl acetate


Formule: C₆H₇NO₂
MW: 125,13 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00010336
Numéro CAS: 15667-63-7
EINECS: 239-743-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité