Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl aziridine-2-carboxylate ≥97.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Aziridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, 2-Methoxycarbonylaziridine

Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)

A1207-5G
TCIAA1207-5GEA 435 EUR InStock
TCIAA1207-5G
Methyl aziridine-2-carboxylate ≥97.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
Methyl aziridine-2-carboxylate


Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00143640
Numéro CAS: 5950-34-5
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité