Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de 3-pyridyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyridin-3-yl acetate, 3-Acetoxypyridine, 3-Pyridyl acetate

A1210-25G
TCIAA1210-25GEA 108 EUR InStock
TCIAA1210-25G
Acétate de 3-pyridyle ≥98.0% (par GC)
3-Pyridyl acetate


Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00006377
Numéro CAS: 17747-43-2
EINECS: 241-742-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cd839a084e5df1516935145f16fada4bb63b849&vid=9cd839a084e5df1516935145f16fada4bb63b849&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité