Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-3,3,5-Trimethylcyclohexyl acetate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic Acid cis-3,3,5-Trimethylcyclohexyl Ester

A1224-25ML
TCIAA1224-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAA1224-25ML
cis-3,3,5-Trimethylcyclohexyl acetate ≥97.0% (par GC)
cis-3,3,5-Trimethylcyclohexyl acetate


Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00036661
Numéro CAS: 24691-16-5
EINECS: 246-416-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité