Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acétate de 3-phénylpropyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Phenyl-1-propyl acetate, 3-Phenylpropyl Acetate

A1225-25G
TCIAA1225-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAA1225-25G
Acétate de 3-phénylpropyle ≥98.0% (par GC)
Acétate de 3-phénylpropyle


Formule: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 1,025 g/cm³ (16 °C)
Point d'éclair: 130°C
Numéro MDL: MFCD00026216
Numéro CAS: 122-72-5
EINECS: 204-569-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0c327cea97ef5485dbe5cdbc4c0c4cd97ec279e&vid=e0c327cea97ef5485dbe5cdbc4c0c4cd97ec279e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité