Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bleu patente V sel de sodium

Fournisseur: TCI

A1242-5G
TCIAA1242-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAA1242-5G
Bleu patente V sel de sodium
Bleu patente V sel de sodium


Formule: C₂₇H₃₁N₂NaO₇S₂
Numéro MDL: MFCD00012119
Numéro CAS: 20262-76-4
EINECS: 243-654-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36694e8c1102a5469df1df54fe73c05ad582d077&vid=36694e8c1102a5469df1df54fe73c05ad582d077&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 635.0 to 639.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,500 (H2O, 635.0 to 639.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité