Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthoxybenzaldéhydediméthylacetal ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

A1247.0025 A1247-500ML
TCIAA1247.0025EA 0 EUR InStock
TCIAA1247.0025 TCIAA1247-500ML
4-Méthoxybenzaldéhydediméthylacetal ≥97.0% (par GC)
4-Methoxybenzaldehyde dimethyl acetal


Formule: C₁₀H₁₄O₃
Point d'ébullition: 253°C
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00036507
Numéro CAS: 2186-92-7
EINECS: 218-577-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49aea794f23324d6788ca24ef15af44f0052f863&vid=49aea794f23324d6788ca24ef15af44f0052f863&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité