Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-méthylthiazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A1250-25G
TCIAA1250-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAA1250-25G
2-Amino-5-méthylthiazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-methylthiazole


Formule: C₄H₆N₂S
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 96 °C
Numéro MDL: MFCD00078317
Numéro CAS: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=021348b60cc075d2e36468dd9b503f4f5a9e56f3&vid=021348b60cc075d2e36468dd9b503f4f5a9e56f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité