1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone ≥90.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
A1255-25G
TCIAA1255-25GEA 55 EUR InStock
TCIAA1255-25G
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone ≥90.0% (sur base azote total)
1-Amino-2-methyl-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₅H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00001220
Numéro CAS: 82-28-0
EINECS: 201-408-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22e3d440e0a415db12a18b02f6bee7843e07ff89&vid=22e3d440e0a415db12a18b02f6bee7843e07ff89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %
Melting point 198.0 to 204.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité