Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, hémihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid Hemihydrate

A1256-25G
TCIAA1256-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAA1256-25G
5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, hémihydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid


Formule: C₃H₄N₄O₂·½H₂O
MW: 128,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010620
Numéro CAS: 3641-13-2
EINECS: 222-868-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3568aefef4f03a434419ebba0eee7514ad7e9492&vid=3568aefef4f03a434419ebba0eee7514ad7e9492&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Water 5.0 to 8.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité