Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Alanyl-L-glutamine

Fournisseur: TCI

A1261-1G
TCIAA1261-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAA1261-1G
L-Alanyl-L-glutamine
Protéines et Peptides
  • Specific rotation [a]20/D: 10° (C=5, H₂O)
  • Melting point: 215 °C

Product Categories: Bioscience, Oligopeptides
Other Product Names / Synonyms: H-Ala-Gln-OH


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité