Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-aminotéréphtalique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A1291-25G
TCIAA1291-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAA1291-25G
Acide 2-aminotéréphtalique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Aminoterephthalic acid


Formule: C₈H₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00134536
Numéro CAS: 10312-55-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7df4152ab28d5da567f6759c87ea290d7343338&vid=c7df4152ab28d5da567f6759c87ea290d7343338&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité