Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de acétonyltriphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A1305-25G
TCIAA1305-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAA1305-25G
Chlorure de acétonyltriphénylphosphonium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de acétonyltriphénylphosphonium


Formule: C₂₁H₂₀ClOP
Numéro MDL: MFCD00011813
Numéro CAS: 1235-21-8
EINECS: 214-974-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=306f92a88b4397b32438bb5cb994d374a4a7a86b&vid=306f92a88b4397b32438bb5cb994d374a4a7a86b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité