Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Azélate de diméthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,9-Nonanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl nonanedioate, Azelaic acid dimethyl ester

A1308-25ML
TCIAA1308-25MLEA 93.5 EUR InStock
TCIAA1308-25ML
Azélate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Azélate de diméthyle


Formule: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00025898
Numéro CAS: 1732-10-1
EINECS: 217-060-0
Merck Index: 14,00905
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92bc789ab514900fd650ccc4fcf81122c56422f2&vid=92bc789ab514900fd650ccc4fcf81122c56422f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité