Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-1-Aminoindane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A1309-10G
TCIAA1309-10GEA 91.3 EUR InStock
TCIAA1309-10G
(±)-1-Aminoindane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-1-Aminoindan


Formule: C₉H₁₁N
Point d'ébullition: 220°C
Point de fusion: 1.5 °C
Densité: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003799
Numéro CAS: 34698-41-4
EINECS: 252-158-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d8f7e13b01014ae1829bc3a5f7e713d8739608c&vid=4d8f7e13b01014ae1829bc3a5f7e713d8739608c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité