Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate d'heptadécyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

A1313-10G
TCIAA1313-10GEA 190 EUR InStock
TCIAA1313-10G
Acétate d'heptadécyle ≥98.0% (par GC)
Acétate d'heptadécyle


Formule: C₁₉H₃₈O₂
MW: 298,51 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056220
Numéro CAS: 822-20-8
EINECS: 212-492-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a92868b6142789d6275d24917aa74757d400a825&vid=a92868b6142789d6275d24917aa74757d400a825&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité