Amantadine sulfate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Adamantanammonium sulphate, 1-Adamantanamine sulphate, 1-Adamantylamine sulphate, 1-Aminoadamantane sulphate
A1319-25G
TCIAA1319-25GEA 44 EUR InStock
TCIAA1319-25G
Amantadine sulfate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Amantadine sulphate
Formule: C₁₀H₁₉NO₄S
MW: 249,33 g/mol
Point de fusion: 299…301 °C
Numéro MDL: MFCD00077251
Numéro CAS: 31377-23-8
EINECS: 250-604-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87a66afd99b281f9d5057d9e79b018f5a387b9f3&vid=87a66afd99b281f9d5057d9e79b018f5a387b9f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité