Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Acetyl-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)ethanone, 4-Acetyl-4'-methyldiphenyl

A1322-5G
TCIAA1322-5GEA 180 EUR InStock
TCIAA1322-5G
4-Acetyl-4'-methylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Acetyl-4'-methylbiphenyl


Formule: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191374
Numéro CAS: 5748-38-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0be42177b562d29aea1311c0bdba9bcf33caa3c3&vid=0be42177b562d29aea1311c0bdba9bcf33caa3c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité