Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acrylic Acid 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl Ester

Stabilization: Stabilised with BHT + TBC

A1330-10G
TCIAA1330-10GEA 83.6 EUR InStock
TCIAA1330-10G
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate


Formule: C₁₃H₇F₁₇O₂
MW: 518,17 g/mol
Point d'éclair: 132°C
Numéro MDL: MFCD00042306
Numéro CAS: 27905-45-9
EINECS: 248-722-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité