Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Amino-2-methylnaphthalene hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methyl-1-naphthylamine Hydrochloride

A1333-25G
TCIAA1333-25GEA 179 EUR InStock
TCIAA1333-25G
1-Amino-2-methylnaphthalene hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-Amino-2-methylnaphthalene hydrochloride


Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 193,67 g/mol
Point de fusion: 230°C
Numéro MDL: MFCD00136475
Numéro CAS: 111180-78-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité