Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4-méthylbenzothiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

A1344-25G
TCIAA1344-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAA1344-25G
2-Amino-4-méthylbenzothiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-Amino-4-méthylbenzothiazole


Formule: C₈H₈N₂S
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 190 °C
Numéro MDL: MFCD00005793
Numéro CAS: 1477-42-5
EINECS: 216-028-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d9523009cba73db7fad7192c71b019ac95a71b6&vid=2d9523009cba73db7fad7192c71b019ac95a71b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 138.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité