Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Methyl-2-pentyl acetate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic Acid 1,3-Dimethylbutyl Ester, Acetic Acid 4-Methyl-2-pentyl Ester, 1,3-Dimethylbutyl Acetate

A1347-25G
TCIAA1347-25GEA 128 EUR InStock
TCIAA1347-25G
4-Methyl-2-pentyl acetate ≥98.0% (par GC)
4-Methyl-2-pentyl acetate


Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point d'éclair: 45°C
Numéro MDL: MFCD00053723
Numéro CAS: 108-84-9
EINECS: 203-621-7
ONU: 1233
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité