Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Acetyl-S-(4-nitrophenyl)-L-cysteine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: L-4-Nitrophenylmercapturic Acid, (R)-2-Acetamido-3-(4-nitrophenylthio)propionic Acid

A1351-100MG
TCIAA1351-100MGEA 105 EUR InStock
TCIAA1351-100MG
N-Acetyl-S-(4-nitrophenyl)-L-cysteine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Acetyl-S-(4-nitrophenyl)-L-cysteine


Formule: C₁₁H₁₂N₂O₅S
MW: 284,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671484
Numéro CAS: 91088-55-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 160.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -3.0 to -5.0 deg (C=2,etOH)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité