Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(3-Acetamidophenyl)-5-mercaptotetrazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(3-(5-Mercapto-1H-tetrazol-1-yl)phenyl)acetamide

A1352-10G
TCIAA1352-10GEA 113 EUR InStock
TCIAA1352-10G
1-(3-Acetamidophenyl)-5-mercaptotetrazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(3-Acetamidophenyl)-5-mercaptotetrazole


Formule: C₉H₉N₅OS
MW: 235,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00603728
Numéro CAS: 14070-48-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité