Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ethyl-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate, 2-Amino-3-carbethoxy-4,5-tetramethylenethiophene, 2-Amino-3-ethoxycarbonyl-4,5-tetramethylenethiophene

A1355-10G
TCIAA1355-10GEA 115 EUR InStock
TCIAA1355-10G
Ethyl-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate


Formule: C₁₁H₁₅NO₂S
MW: 225,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005862
Numéro CAS: 4506-71-2
EINECS: 224-823-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 117.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité