2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1356-5G
TCIAA1356-5GEA 105 EUR InStock
TCIAA1356-5G
2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone
Formule: C₉H₉NO₃
Numéro MDL: MFCD00075855
Numéro CAS: 28657-75-2
EINECS: 249-131-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd1d82fcd3d047ae4548620dc710ffefa7445799&vid=cd1d82fcd3d047ae4548620dc710ffefa7445799&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité