Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Amino-2,3-dicyano-1,4-naphthoquinone ≥97.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

A1360-1G
TCIAA1360-1GEA 205 EUR InStock
TCIAA1360-1G
5-Amino-2,3-dicyano-1,4-naphthoquinone ≥97.0% (par HPLC, azote total)
5-Amino-2,3-dicyano-1,4-naphthoquinone


Formule: C₁₂H₅N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00671485
Numéro CAS: 68217-29-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité