Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonamide ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulphonamide

A1362-25G
TCIAA1362-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAA1362-25G
4-Amino-6-chlorobenzène-1,3-disulfonamide ≥98.0% (sur base azote total)
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide


Formule: C₆H₈ClN₃O₄S₂
MW: 285,7300 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007933
Numéro CAS: 121-30-2
EINECS: 204-463-1
Merck Index: 14,02076
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df1c57b67ae4cb22bc56f73eea4f6dc74e9b1bff&vid=df1c57b67ae4cb22bc56f73eea4f6dc74e9b1bff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité