Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

A1363-25G
TCIAA1363-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA1363-25G
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonamide


Formule: C₈H₁₂N₂O₂S
MW: 200,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010301
Numéro CAS: 35303-76-5
EINECS: 252-501-0
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ce5a836c81f32daf877c1074ce5c2cd88f6ca93&vid=2ce5a836c81f32daf877c1074ce5c2cd88f6ca93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité