Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4-Diméthoxybutylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

A1364-25ML
TCIAA1364-25MLEA 120 EUR InStock
TCIAA1364-25ML
4,4-Diméthoxybutylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminobutyraldehyde dimethyl acetal


Formule: C₆H₁₅NO₂
Point d'ébullition: 85°C
Point d'éclair: 59°C
Numéro MDL: MFCD00189373
Numéro CAS: 19060-15-2
EINECS: 407-690-6
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6ed5912b055e7e6f29fad73783baabda11f024f&vid=f6ed5912b055e7e6f29fad73783baabda11f024f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité