Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétate de décyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

A1366-25ML
TCIAA1366-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAA1366-25ML
Acétate de décyle ≥98.0% (par GC)
Acétate de décyle


Formule: C₁₂H₂₄O₂
Point d'ébullition: 248°C
Numéro MDL: MFCD00026538
Numéro CAS: 112-17-4
EINECS: 203-942-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0afedbf53d77629b3e65b0e68bb0bdf3d698e55f&vid=0afedbf53d77629b3e65b0e68bb0bdf3d698e55f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité