Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(Hydroxymethyl)acétamide ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Hydroxymethylacetamide, N-Acetylmethanolamine, Acetamidomethanol

A1369-25G
TCIAA1369-25GEA 193 EUR InStock
TCIAA1369-25G
N-(Hydroxymethyl)acétamide ≥96.0% (par GC)
N-(Hydroxymethyl)acetamide


Formule: C₃H₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00014417
Numéro CAS: 625-51-4
EINECS: 210-897-2
Merck Index: 14,04242
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75a57c45d995409aa0fda1ceb23b257f80ec6a14&vid=75a57c45d995409aa0fda1ceb23b257f80ec6a14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 55.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité