Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

m-Anisate de méthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

A1380-25G
TCIAA1380-25GEA 62.7 EUR InStock
TCIAA1380-25G
m-Anisate de méthyle ≥98.0% (par GC)
m-Anisate de méthyle


Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 238°C
Numéro MDL: MFCD00017193
Numéro CAS: 5368-81-0
EINECS: 226-359-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=622c809bf0cb2ceede1b7ed97de0c2c2b499e7a0&vid=622c809bf0cb2ceede1b7ed97de0c2c2b499e7a0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité