Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthoxyphényle acétate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Acetoxy-2-methoxybenzene, Acetic acid 2-methoxyphenyl ester, 2-Acetoxyanisole, Acetic acid 2-guaiacol ester, 2-Guaiacol acetate, O-Acetylguaiacol

A1381-10G
TCIAA1381-10GEA 127 EUR InStock
TCIAA1381-10G
2-Méthoxyphényle acétate ≥97.0% (par GC)
2-Méthoxyphényle acétate


Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Numéro MDL: MFCD00017221
Numéro CAS: 613-70-7
EINECS: 210-350-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité