Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl (R)-(+)-3-(acetylthio)-2-methylpropionate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-(+)-3-(Acetylthio)-2-methylpropionic Acid Methyl Ester

A1383-5ML
TCIAA1383-5MLEA 68.2 EUR InStock
TCIAA1383-5ML
Methyl (R)-(+)-3-(acetylthio)-2-methylpropionate ≥98.0% (par GC)
Methyl (R)-(+)-3-(acetylthio)-2-methylpropionate


Formule: C₇H₁₂O₃S
MW: 176,23 g/mol
Point d'éclair: 118°C
Numéro MDL: MFCD00671491
Numéro CAS: 86961-07-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +46.0 deg (neat)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité