Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,1,3-Benzothiadiazole-4-ylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Aminobenzo-2,1,3-thiadiazole, 4-Aminopiazthiole, Benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-amine, 4-Amino-2,1,3-benzothiadiazole

A1385-1G
TCIAA1385-1GEA 55 EUR InStock
TCIAA1385-1G
2,1,3-Benzothiadiazole-4-ylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,1,3-Benzothiadiazol-4-ylamine


Formule: C₆H₅N₃S
MW: 151,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005810
Numéro CAS: 767-64-6
EINECS: 212-186-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb79321e1fc223d4c12ff978cd5e2512ee625fdd&vid=eb79321e1fc223d4c12ff978cd5e2512ee625fdd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
Solubility in Acetonitrile very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité