Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Adrenosterone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Androstene-3,11,17-trione, Reichstein's Substance G

A1397-1G
TCIAA1397-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAA1397-1G
Adrenosterone ≥98.0% (par HPLC)
Adrenosterone


Formule: C₁₉H₂₄O₃
MW: 300,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003606
Numéro CAS: 382-45-6
EINECS: 206-843-2
Merck Index: 14,00176
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 220.0 to 224.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +285.0 to +295.0 deg (C=0.2, EtOH)
Solubility in hot EtOH within almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité