Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Aminobenzo-15-crown-5 (4'-aminobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

A1404-1G
TCIAA1404-1GEA 175 EUR InStock
TCIAA1404-1G
4'-Aminobenzo-15-crown-5 (4'-aminobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane) ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4'-Aminobenzo-15-crown-5 (4'-Aminobenzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane)


Formule: C₁₄H₂₁NO₅
Numéro MDL: MFCD00068686
Numéro CAS: 60835-71-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87fee761059a7f2c94b5fe5faceea7e0640cce86&vid=87fee761059a7f2c94b5fe5faceea7e0640cce86&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité