Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Acetyl-L-tyrosine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

A1409-25G
TCIAA1409-25GEA 47.3 EUR InStock
TCIAA1409-25G
N-Acetyl-L-tyrosine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Acetyl-L-tyrosine


Formule: C₁₁H₁₃NO₄
Numéro MDL: MFCD00037190
Numéro CAS: 537-55-3
EINECS: 208-671-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 151.0 to 154.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +44.0 to +50.0 deg (C=2, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité