Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Acetyl-4'-bromobiphenyl, 1-(4'-Bromo-[1,1'-biphenyl]-4-yl)ethanone

A1410-25G
TCIAA1410-25GEA 106 EUR InStock
TCIAA1410-25G
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone ≥98.0% (par GC)
4'-(4-Bromophenyl)acetophenone


Formule: C₁₄H₁₁BrO
MW: 275,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143242
Numéro CAS: 5731-01-1
EINECS: 227-236-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9660b750dd89be8d185d57a49d2b5a66a15825dc&vid=9660b750dd89be8d185d57a49d2b5a66a15825dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité