4-Aminophenyl beta-D-Galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,3R,4S,5R,6R)-2-(4-Aminophenoxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
A1413-1G
TCIAA1413-1GEA 429 EUR InStock
TCIAA1413-1G
4-Aminophenyl beta-D-Galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC)
4-Aminophenyl beta-D-Galactopyranoside
Formule: C₁₂H₁₇NO₆
MW: 271,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067362
Numéro CAS: 5094-33-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -37.0 to -44.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in Water within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité