Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Nonanyle acétate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic Acid 2-Nonyl Ester, Acetic Acid 1-Methyloctyl Ester, 1-Methyloctyl Acetate, Aceticacid2-nonylester

A1419-25G
TCIAA1419-25GEA 293 EUR InStock
TCIAA1419-25G
2-Nonanyle acétate ≥98.0% (par GC)
2-Nonanyle acétate


Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,30 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Numéro MDL: MFCD01321125
Numéro CAS: 14936-66-4
EINECS: 239-010-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=368852f3342655c370eaaacfc9ced075197f336d&vid=368852f3342655c370eaaacfc9ced075197f336d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité