Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acétate de 4-fluorophényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Fluorophenyl Acetate, 1-Acetoxy-4-fluorobenzene, Acetic acid 4-Fluorophenyl acetate, 1-Acetoxy-4-fluorobenzene

A1429-5G
TCIAA1429-5GEA 86.9 EUR InStock
TCIAA1429-5G
Acétate de 4-fluorophényle ≥98.0% (par GC)
4-Fluorophenyl acetate


Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Densité: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00041361
Numéro CAS: 405-51-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c736ab203d1ee014221a92c55e42435091b58bf5&vid=c736ab203d1ee014221a92c55e42435091b58bf5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité