Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium-4-acetylbenzenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

A1430-5G
TCIAA1430-5GEA 286 EUR InStock
TCIAA1430-5G
Sodium-4-acetylbenzenesulphonate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Sodium-4-acetylbenzenesulphonate


Formule: C₈H₈O₄S
Numéro MDL: MFCD00007510
Numéro CAS: 61827-67-6
EINECS: 263-259-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité