Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-3-amino-4-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-amino-4-methylbenzoate

A1432-25G
TCIAA1432-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAA1432-25G
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate ≥98.0% (par GC)
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate


Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025206
Numéro CAS: 18595-18-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=247245d896656a94596b394cb7f437cc2050872d&vid=247245d896656a94596b394cb7f437cc2050872d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 117.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité